Learn More
Invitrogen™ Alpha-Bungarotoxin Conjugates
Description
Thermo Fisher Scientific offre une large sélection de conjugués d’alpha-bungarotoxine Invitrogen, notamment les conjugués Alexa Flour et Alexa Flour Plus. L’alpha-bungarotoxine, un peptide de 74 acides aminés extrait du venin du Bungarus multicinctus, se lie avec une forte affinité à la sous-unité alpha du récepteur nicotinique de l’acétylcholine (RACh) des jonctions neuromusculaires.
Les conjugués alpha-bungarotoxines fluorescents peuvent être utilisés pour faciliter l’identification des RACh nicotiniques et la localisation des jonctions neuromusculaires. L’alpha-bungarotoxine conjuguée a été utilisée dans diverses applications, notamment l’immunofluorescence (IF), l’immunohistochimie (IHC) et la cytométrie en flux (FC).
Spécification
Spécification
| Couleur | Violet |
| Quantité | 100 μg |
| Contenu et stockage | Store at ≤-20°C, protect from light. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor™ Plus 405 |
| Excitation/Emission | 411/431 nm |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |