Learn More
Alpha-Cellulose (en poudre), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silicified Microcystalline Cellulose |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6+,7-,8-,9-,10-,11-,12+/m1/s1 |
| Poids de la formule | 504.169 |