Learn More
alpha-chlorocinnamaldéhyde, 90+ %, Acros Organics
Code produit 10495173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10495173 5 g Flacon en verre 5g
10288853 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10495173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 393530050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18365-42-9
Formule moléculaire C9H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 166.61
Numéro MDL MFCD00077440
Clé InChI SARRRAKOHPKFBW-TWGQIWQCSA-N
Synonyme alpha-chlorocinnamaldehyde, 2-chloro-3-phenylacrylaldehyde, 2-propenal, 2-chloro-3-phenyl, 2-chloro-3-phenyl-2-propenal, cinnamaldehyde, alpha-chloro, .alpha.-chlorocinnamaldehyde, 2z-2-chloro-3-phenylprop-2-enal, z-2-chloro-3-phenyl-2-propenal, a-chlorocinnamaldehyde, cinnamaldehyde, alpha-chloro-, z
CID PubChem 5899053
Nom IUPAC (Z)-2-chloro-3-phénylprop-2-énal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau α-chlorocinnamaldehyde
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 20°C to 22°C
Couleur Marron
Point d’ébullition 107°C to 108°C (3.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH=C(Cl)CHO
Indice de réfraction 1.6390 to 1.641
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.61
Pourcentage de pureté 90+%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Chlorocinnamaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.