Learn More
Chlorure d'alpha-chlorophénylacétyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | alpha-Chlorophenylacetyl Chloride |
| CAS | 2912-62-1 |
| Formule moléculaire | C8 H6 Cl2 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Chlorophenyl-acetyl Chloride, (±)-2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Chloro-2-phenylacetyl Chloride, 2-Phenyl-2-chloroacetyl Chloride, Chlorophenylacetyl Chloride, Phenyl(chloro)acetyl Chloride, α-Chloro-α-phenylacetyl Chloride, α-Chlorobenzeneacetyl Chloride, α-Chlorophenylacetyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H6Cl2O/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| SMILES | ClC(C(=O)Cl)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Chlorure de 2-chloro-2-phénylacétyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 189.039 |
| Poids de la formule | 187.98 |