Learn More
Alpha-Cholestane, TRC
Code produit 30011912
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011912 50 mg 50mg
17987694 100 mg 100mg
17909444 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011912 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC43170050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 481-21-0
Formule moléculaire C27 H48
Poids moléculaire (g/mol) 372.67
Synonyme 5α-Cholestane (6CI,8CI), (5α)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, (20R)-5α(H),14α(H),17α(H)-Cholestane, 28,29,30-Trinorlanostane, Cholestane, NSC 224419, α-Cholestane
Nom IUPAC (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tétradécahydro-1H-cyclopente[a]phénanthrène
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5alpha-Cholestane
Notes de qualité de la pureté GC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Poids de la formule 372.3756
Pourcentage de pureté >95%