Learn More
Acide alpha-cyano-4-hydroxycinnamique, TRC
Code produit 30355176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30355176 2.5 g -
30352556 5 g 5g
30354547 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30355176 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3813482.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28166-41-8
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Synonyme 2-Cyano-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propenoic Acid, 4-Hydroxy-alpha-cyanocinnamic Acid, NSC 173138, alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Nom IUPAC (E)-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-acide énoïque
SMILES OC(=O)C(=Cc1ccc(O)cc1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+
Poids de la formule 189.0426