Learn More
Acide alpha-cyano-4-hydroxycinnamique, matrice MALDI ultra-pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410777
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 10 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410777 5 x 10 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15410777 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J67635.!K
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
À utiliser comme matrice dans l’analyse de spectrométrie de masse MALDI
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid
Note relative au nom Ultrapure MALDI Matrix
CAS 28166-41-8
Point de fusion 250°C to 253°C
Couleur Jaune
Odeur Odorless
Formule moléculaire C10H7NO3
Numéro MDL MFCD00004204
Quantité 5 x 10 mg
Beilstein 3271427
Synonyme alpha-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-4-hydroxycinnamate, 2-cyano-3-4-hydroxyphe-nyl acrylic acid, 2z-2-cyano-3-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid
Clé InChI AFVLVVWMAFSXCK-YVMONPNESA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C=C(C#N)C(=O)O)O
Nom IUPAC Acide (Z)-2-cyano-3-(4-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
CID PubChem 9794103
Poids de la formule 189.17
Forme physique Poudre