Learn More
ester éthylique de l'acide alpha-cyano-alpha,bêta-diéthylvalérique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Cyano-alpha,beta-diethylvaleric Acid Ethyl Ester |
| CAS | 854879-12-2 |
| Formule moléculaire | C12H21NO2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Cyano-2,3-diethylpentanoic Acid Ethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H21NO2/c1-5-10(6-2)12(7-3,9-13)11(14)15-8-4/h10H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(C(CC)(C#N)C(CC)CC)OCC |
| Nom IUPAC | 2-cano-2,3-diéthylpentanoate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 211.3 |
| Poids de la formule | 211.16 |