Learn More
alpha-cyano-o-tolunitrile, 80 %, Thermo Scientific™
Code produit 10021680 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10021680 25 g Flacon en verre 25g
10418690 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10021680 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152570250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3759-28-2
Formule moléculaire C9H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.16
Numéro MDL MFCD00001895
Clé InChI GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
CID PubChem 77368
Nom IUPAC 2-(cyanomethyl)benzonitrile
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Cyano-o-tolunitrile
Note relative au nom tech.
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2C6H4CN
Quantité 25 g
Beilstein 09, 859
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.