Learn More
alpha-cyano-o-tolunitrile, 80 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10418690 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10418690 100 g Flacon en verre 100g
10021680 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10418690 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 152571000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Kemiske identifikatorer
CAS 3759-28-2
Formule moléculaire C9H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 142.16
Numéro MDL MFCD00001895
Clé InChI GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
CID PubChem 77368
Nom IUPAC 2-(cyanométhyl)benzonitrile
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Nom chimique ou matériau α-Cyano-o-tolunitrile
Note relative au nom tech.
% min. CAS 75.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 75% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2C6H4CN
Quantité 100 g
Beilstein 09, 859
Poids de la formule 142.16
Pourcentage de pureté 80%
Qualité Technique
Forme physique Poudre et/ou morceaux
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Faresætning
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.