Learn More
Machine PCR PCRmax™ Alpha Cycler 2
Code produit 15690245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configurations des blocs:
Blocs doubles (1 x 96 puits et 1 x 384 puits)
Double à 384 puits
Double à 96 puits
Gamme de gradients:
Jusqu’à 19°C
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configurations des blocs Gamme de gradients Conditionnement
15690245 Double à 96 puits Jusqu’à 19°C 1 pièce
15670245 Blocs doubles (1 x 96 puits et 1 x 384 puits) Jusqu’à 19°C 1 pièce
15680245 Double à 384 puits Jusqu’à 19°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15690245 Fournisseur PCRmax Code fournisseur 9394522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11510.00€
    10932.88€ / 1 pièces
    Économisez 577.12€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système à double bloc indépendant Alpha Cycler 2 (AC-2) permet à plusieurs utilisateurs d’exécuter simultanément différents protocoles sans avoir besoin de plusieurs unités. Idéal pour les environnements à plusieurs utilisateurs ou la mise à l’échelle
  • Grand écran tactile HD : fonctionne même en portant des gants.
  • Refroidissement actif des échantillons – pour une amplification plus poussée et un minimum d’amplification non spécifique
  • Assistant du programme – vous permet de générer un protocole spécifique à votre séquence d’amorce, source de modèle et longueur d’amplicon en quelques secondes
  • Application Alpha Track et création de rapports QRR – suivez la progression de n’importe quel cycle PCR et l’état du système à distance
  • Capacité de gradient – permet de simplifier l’optimisation de la température, quel que soit le bloc sélectionné
  • Formats 96/384 puits – flexibilité quelle que soit l’échelle et quels que soient les besoins de l’utilisateur
  • Connectivité et connexion USB – connectez-vous au système et chargez vos paramètres par défaut dans n’importe quelle unité simplement en insérant votre clé USB
  • Options de bloc : Format 96 ou 384 puits ou une combinaison des deux.
  • Volume Plage de gradient – jusqu’à 29°C
Spécification
Précision thermique ±0,25 °C (à 55 °C)
Uniformité thermique ±0,3 °C (à 55 °C)
Dimensions 430 x 260 x 200 mm
Tension 110 à 240 V
Type de produit Thermocycleur
Garantie 2 an
Gamme de températures 10°C à 100°C (maintien final 4°C)
À utiliser avec (application) PCR, clonage, thermocyclage, NGS, séquençage Sanger
Fréquence 50 à 60 Hz
Interface utilisateur Interface Android pour tablette de 10 po
Puissance 900 W
Montée en température max. 3,4°C/s
Gamme de gradients Jusqu’à 19°C
Poids 30 kg (66 lb)
Configurations des blocs Double à 96 puits