Learn More
alpha-Cyclodextrin hydrate, Thermo Scientific™
Descripción
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
alpha-Cyclodextrin hydrate is used in the food industry. The structure of cyclodextrins allows them to form inclusion complexes with a wide variety of molecules. It lead to enzyme-like specificity in reactions.
Solubility
Soluble in water. 145 g/L at 25
Notes
Store away from oxidizing agents. Store in a cool, dry conditions in a well sealed container. Store in the dark.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | alpha-Cyclodextrin hydrate |
| Point de fusion | 279°C (decomposition) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 4227442 |
| Merck Index | 14,2718 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. 145g/L at 25 |
| Rotation optique | +136° (c=10 in Water) |
| Poids de la formule | 972.86 (Anhydrous) |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.