Learn More
Pentaacétate d’alpha-D-galactose, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497689
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497689 5 g 5g
15407699 25 g 25g
15417699 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497689 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66366.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4163-59-1 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4163-59-1
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Numéro MDL MFCD00064081
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-d-galactose pentaacetate, a-d-galactose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose penta-acetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactopyranose, alpha-d-galactose-pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose 1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactose, penta-o-acetyl-alpha-d-galactose
CID PubChem 6432426
ChEBI CHEBI:63145
Nom IUPAC Acétate [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-D-Galactose pentaacetate
Point de fusion 143°C to 144°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol at approximately 50mg/ml
Poids de la formule 390.34
Forme physique Poudre