Learn More
Sel de sodium de l'acide alpha-D-glucoheptonique, TRC
Code produit 30392995
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30392995 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30392995 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG450165100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alpha-D-Glucoheptonic Acid Sodium Salt
CAS 10094-62-9
Formule moléculaire C7H13NaO8 . 2(H2O)
Quantité 100 g
Synonyme D-Glycero-D-gulo-Heptonic Acid, Monosodium Salt, Dihydrate, D-α-Glucoheptonic Acid, Sodium Salt, Dihydrate, Sodium D-glycero-D-gulo-heptonate Dihydrate, Sodium D-α-Glucoheptonate Dihydrate
Formule InChI InChI=1S/C7H14O8.Na.2H2O/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium ;(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4,5,6,7-hydroxyheptanoate ;dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 284.19
Poids de la formule 284.0719