Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pentaacétate d’alpha-D-glucose, 98 %
Code produit 10479410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10479410 25 g Flacon en plastique 25g
10001030 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10479410 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 119910250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-68-2
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Numéro MDL MFCD00064071,MFCD00064081
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
CID PubChem 2723636
Nom IUPAC [(2R,3R,4S,5R,6 R)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxan-2-yl]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau α-D-Glucose pentaacetate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 109.0°C to 113.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Beilstein 31, 119
Conditions de rotation spécifiques +97° (20°C c=1,CHC3)
Rotation spécifique + 97.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 5g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol,, soluble in diethyl ether, chloroform, acetic acid
Poids de la formule 390.33
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre