Learn More
Pentaacétate d’alpha-D-glucose, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439657 250 g 250g
11429657 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11439657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22137.30
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 604-68-2 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-68-2
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.34
Numéro MDL MFCD00064071,MFCD00064081
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-d-glucose pentaacetate, a-d-glucopyranose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-glucose, penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, unii-1cs424ns93, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-glucopyranose, alpha-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6r-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, glucopyranose, pentaacetate, .alpha.-d, a-d-glucose pentaacetate
CID PubChem 2723636
Nom IUPAC [3,4,5,6-tetrakis(acetyloxy)oxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-D-Glucose pentaacetate
Point de fusion 109°C to 113°C
Quantité 250 g
Beilstein 98852
Rotation optique +102° (c=5 in Chloroform)
Poids de la formule 390.34
Pourcentage de pureté 99%