Learn More
Pentaacétate d'alpha-D-glucose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-D-Glucose pentaacetate |
| CAS | 604-68-2 |
| Formule moléculaire | C16 H22 O11 |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tétraacétyloxyxan-2-yl]acétate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.34 |
| Poids de la formule | 390.1162 |