Learn More
alpha-D-Lactose, monohydrate, ACS reagent, ACROS Organics™
Code produit 10494691 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Plastic bottle
Plastic bucket
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10494691 500 g Plastic bottle 500g
10712212 2 kg Plastic bottle 2kg
10238433 10 kg Plastic bucket 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10494691 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 412975000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5989-81-1 , 63-42-3
Formule moléculaire C12H24O12
Poids moléculaire (g/mol) 360.312
Numéro MDL MFCD00150747
Clé InChI WSVLPVUVIUVCRA-KPKNDVKVSA-N
Synonyme alpha-d-lactose monohydrate, alpha-lactose monohydrate, lactose monohydrate, lactose, monohydrate, unii-ewq57q8i5x, respitose, alpha-lactose hydrate, a-lactose monohydrate, lactose monohydrate nf, ewq57q8i5x
CID PubChem 104938
Nom IUPAC (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-D-Lactose, monohydrate
Couleur Blanc
Résidus d’allumage 0.03% max.
Spectre IR Authentic
Conditionnement Plastic bottle
Quantité 500 g
Beilstein 31, 408
Merck Index 14, 5343
Conditions de rotation spécifiques + 54.40 (20.00°C c=10,H2O,NH3)
Informations sur la solubilité 0.005% max. Insoluble Matter
Poids de la formule 360.3
Qualité Réactif ACS
Forme physique Crystalline Powder