Learn More
Alpha-Damascone, TRC
Code produit 30382551
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382551 500 mg
30375177 250 mg
30377588 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382551 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD627985500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 43052-87-5
Formule moléculaire C13H20O
Poids moléculaire (g/mol) 192.3
Synonyme α-Damascone
Nom IUPAC 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)but-2-en-1-one
SMILES CC=CC(=O)C1C(=CCCC1(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Alpha-Damascone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7-8,12H,6,9H2,1-4H3/b7-5+
Poids de la formule 192.151