Learn More
Alpha-Desethyl Butamirate, TRC
Code produit 30362163
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30362163 10 mg 10mg
30359392 50 mg 50mg
30354447 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30362163 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD29050510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 47092-75-1
Formule moléculaire C16 H25 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 279.37
Synonyme Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Benzeneacetic Acid 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl Ester, 2-[2-Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate, Butamirate Impurity 2
Nom IUPAC 2-[2-(diethylamino)ethoxy]ethyl 2-phenylacetate
SMILES CCN(CC)CCOCCOC(=O)Cc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethyl 2-Phenylacetate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H25NO3/c1-3-17(4-2)10-11-19-12-13-20-16(18)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-9H,3-4,10-14H2,1-2H3
Poids de la formule 279.1834
Pourcentage de pureté >95%