Learn More
Alpha-Estradiol, MedChemExpress
Code produit 16498126
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498126 100 mg
16412046 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498126 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0141A
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Alpha-Estradiol is a weak estrogen and a 5α-reductase inhibitor which is used as a topical medication in the treatment of androgenic alopecia.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alpha-Estradiol
CAS 57-91-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H24O2
Quantité 100 mg
Synonyme Alfatradiol Epiestradiol Epiestrol
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (229.46 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES C[C@@]12[C@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Poids moléculaire (g/mol) 272.38
Poids de la formule 272.38
Pourcentage de pureté 99.52%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation