Learn More
Acide alpha-éthyl-3-nitrocinnamique, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11378045
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11378045 5 g 5g
11388045 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11378045 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08221.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 124525-55-9
Formule moléculaire C11H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 221.212
Numéro MDL MFCD00134948
Clé InChI QMUHBYNLXQHZNR-RMKNXTFCSA-N
Synonyme e-2-3-nitrobenzylidene butanoic acid, alpha-ethyl-3-nitrocinnamic acid, 2e-2-3-nitrophenyl methylidene butanoic acid, 2-3-nitrobenzylidene butanoic acid, .alpha.-ethyl-3-nitrocinnamic acid, ^a-ethyl-3-nitrocinnamic acid, cinnamic acid, .alpha.-ethyl-m-nitro, butanoic acid, 2-3-nitrophenyl methylene, 2e-2-ethyl-3-3-nitrophenyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 6059692
Nom IUPAC Acide (2E)-2-[(3-nitrophényl)méthylidène]butanoïque
SMILES CCC(=CC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau alpha-Ethyl-3-nitrocinnamic acid
Point de fusion 138°C to 142°C
Quantité 5 g
Beilstein 2618101
Poids de la formule 221.21
Pourcentage de pureté 99%