Learn More
Acide alpha-fluoro phénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 g
Conditionnement:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11341397 500 mg 500mg
11361397 100 mg 100mg
11351397 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11341397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01745.ME
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 1578-63-8 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1578-63-8
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00004221
Clé InChI ATPPNMLQNZHDOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-fluorophenylacetic acid, fluorophenylacetic acid, fluoro phenyl acetic acid, .alpha.-fluorophenylacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.-fluoro, fluorophenyl acetic acid, a-fluorophenylacetic acid, a-fluorobenzeneacetic acid, a-fluorophenyl acetic acid, acmc-1bt6i
CID PubChem 102649
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-2-phénylacétique
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Fluorophenylacetic acid
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 500 mg
Numéro UN UN2811
Beilstein 2087378
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 98%