Learn More
Alpha-Hederin, TRC
Code produit 17994505
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17994505 5 mg 5mg
17991255 50 mg 50mg
17931795 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17994505 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH1299955MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27013-91-8
Formule moléculaire C41 H66 O12
Poids moléculaire (g/mol) 750.96
Synonyme Olean-12-en-28-oic acid, 3-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]oxy]-23-hydroxy-, (3β,4α)-, α-Hederin (7CI,8CI), (+)-Dipsacobioside, (3β,4α)-3-[[2-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-α-L-arabinopyranosyl]oxy]-23-hydroxyolean-12-en-28-oic acid, 23-Hydroxy-3β-[(O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosyl)oxy]olean-12-en-28-oic acid, 3-O-α-L-Rhamnopyranosyl-(1→2)-α-L-arabinopyranosylhederagenin, Akebia saponin PD, Akeboside Stc, Cephalaroside C, Dipsacobioside, Dipsacoside A, Dipsacus saponin L, Glycoside L-E1, Hederagenin 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1 → 2)-α-L-arabinopyranoside, Hederoside C, Helixin, Kalopanaxsaponin A, Kizuta saponin K6, Koronaroside A, NSC 106553, Nepalin 2, Prosapogenin CP3b, Pulsatilla saponin A, Sapindoside A, Tauroside E
Nom IUPAC (4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,9R,10S,12aR,14bS)-10-[(2S,3R,4S,5S)-4,5-dihydroxy-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]oxy-9-(hydroxyméthyl)-2,2,6a,6b,9,12a-hexaméthyl-1,3,4,5,6,6,6a,7,8,8a,10,11,12,13,14b-tétradécahydropicène-4a-acide carboxylique
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)CO[C@H]2O[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]5(C)[C@@H]4CC=C6[C@@H]7CC(C)(C)CC[C@@]7(CC[C@@]56C)C(=O)O)[C@]3(C)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nom chimique ou matériau alpha-Hederin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C41H66O12/c1-21-28(44)30(46)31(47)33(51-21)53-32-29(45)24(43)19-50-34(32)52-27-11-12-37(4)25(38(27,5)20-42)10-13-40(7)26(37)9-8-22-23-18-36(2,3)14-16-41(23,35(48)49)17-15-39(22,40)6/h8,21,23-34,42-47H,9-20H2,1-7H3,(H,48,49)/t21-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,37-,38-,39+,40+,41-/m0/s1
Poids de la formule 750.4554
Pourcentage de pureté >95%