Learn More
Alpha-Hexylcinnamaldéhyde, TRC
Product Code. 30395564
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Unit Size:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
30395564 500 g 500g
30396555 100 g -
30392109 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30395564 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH295705500G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 101-86-0
Formule moléculaire C15 H20 O
Poids moléculaire (g/mol) 216.32
Synonyme Hexylcinnamal, Octanal, 2-(phenylmethylene)- (9CI, ACI), 2-(Phenylmethylene)octanal (ACI), Cinnamaldehyde, α-hexyl- (6CI, 8CI), 2-Benzylideneoctanal, 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal, 2-Hexylcinnamaldehyde, Hexyl cinnamal, Hexyl cinnamic aldehyde, NSC 406799, NSC 46150, α-Hexylcinnamaldehyde, α-Hexylcinnamic aldehyde, α-Hexylcinnamyl aldehyde, α-n-Hexyl-β-phenylacrolein, α-n-Hexylcinnamaldehyde
Nom IUPAC (2E)-2-benzylideneoctanal
SMILES CCCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Hexylcinnamaldehyde
Quantité 500 g
Formule InChI InChI=1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
Poids de la formule 216.1514