Learn More
Alpha-Hexylcinnamaldéhyde, TRC
Code produit 30396555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
Conditionnement:
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396555 100 g -
30395564 500 g 500g
30392109 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30396555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH295705100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-86-0
Formule moléculaire C15 H20 O
Poids moléculaire (g/mol) 216.32
Synonyme Hexylcinnamal, Octanal, 2-(phenylmethylene)- (9CI, ACI), 2-(Phenylmethylene)octanal (ACI), Cinnamaldehyde, α-hexyl- (6CI, 8CI), 2-Benzylideneoctanal, 2-Hexyl-3-phenyl-2-propenal, 2-Hexylcinnamaldehyde, Hexyl cinnamal, Hexyl cinnamic aldehyde, NSC 406799, NSC 46150, α-Hexylcinnamaldehyde, α-Hexylcinnamic aldehyde, α-Hexylcinnamyl aldehyde, α-n-Hexyl-β-phenylacrolein, α-n-Hexylcinnamaldehyde
Nom IUPAC (2E)-2-benzylideneoctanal
SMILES CCCCCC\C(=C/c1ccccc1)\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexylcinnamaldehyde
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C15H20O/c1-2-3-4-6-11-15(13-16)12-14-9-7-5-8-10-14/h5,7-10,12-13H,2-4,6,11H2,1H3/b15-12+
Poids de la formule 216.1514