Learn More
alpha-Hydroxy Flurbiprofen, TRC
Code produit 30138274
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138274 2.5 g 2.50g
30006723 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138274 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9424452.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61466-95-3
Formule moléculaire C15 H13 F O3
Poids moléculaire (g/mol) 260.26
Synonyme (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid, Flurbiprofen Imp. C (EP)
Nom IUPAC 2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)-2-hydroxypropanoic acid
SMILES CC(O)(C(=O)O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau (2RS)-2-(2-Fluorobiphenyl-4-yl)-2-hydroxypropanoic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H13FO3/c1-15(19,14(17)18)11-7-8-12(13(16)9-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,19H,1H3,(H,17,18)
Poids de la formule 260.0849
Pourcentage de pureté >95%