Learn More
Alpha-Hydroxy Olopatadine (>90 %), TRC
Code produit 30137414
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137414 1 mg 1mg
30008639 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30137414 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9487711MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1331822-32-2
Formule moléculaire C21 H23 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 353.41
Synonyme 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid, α-Hydroxyolopatadine
Nom IUPAC 2-[11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-2-yl]-2-acide hydroxyacétique
SMILES CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-hydroxy Olopatadine
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25)
Poids de la formule 353.1627