Learn More
Chlorhydrate d’alpha-hydroxy olopatadine (TRC),
Product Code. 17979939
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Unit Size:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
17979939 1 mg 1mg
18061220 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17979939 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9487701MG
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1331668-21-3
Formule moléculaire C21 H23 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 389.87
Synonyme 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1)
Nom IUPAC 2-[11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-2-yl]-2-acide hydroxyacétique ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau alpha-hydroxy Olopatadine hydrochloride
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4.ClH/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25;/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25);1H
Poids de la formule 389.1394