Learn More
Chlorhydrate d’alpha-hydroxy olopatadine (TRC),
Code produit 18061220
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18061220 10 mg 10mg
17979939 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18061220 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94877010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1331668-21-3
Formule moléculaire C21 H23 N O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 389.87
Synonyme 11-[3-(Dimethylamino)propylidene]-6,11-dihydro-α-hydroxydibenz[b,e]oxepin-2-acetic Acid Hydrochloride (1:1)
Nom IUPAC 2-[11-[3-(diméthylamino)propylidène]-6H-benzo[c][1]benzoxépine-2-yl]-2-acide hydroxyacétique ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2COc3ccc(cc13)C(O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-hydroxy Olopatadine hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H23NO4.ClH/c1-22(2)11-5-8-17-16-7-4-3-6-15(16)13-26-19-10-9-14(12-18(17)19)20(23)21(24)25;/h3-4,6-10,12,20,23H,5,11,13H2,1-2H3,(H,24,25);1H
Poids de la formule 389.1394