Learn More
Alpha-hydroxytriméthoprime (impureté), TRC
Code produit 30408373
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30408373 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408373 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH97198525MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol
CAS 29606-06-2
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C14 H18 N4 O4
Quantité 25 mg
Synonyme (RS)-(2,4-Diaminopyrimidin-5-yl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanol, Trimethoprim Imp. C (EP)
Formule InChI InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6,11,19H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(cc(OC)c1OC)C(O)c2cnc(N)nc2N
Nom IUPAC (2,4-diaminopyrimidin-5-yl)-(3,4,5-triméthoxyphényl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 306.32
Poids de la formule 306.1328
Pourcentage de pureté >95