Learn More
Alpha-ionone, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428976
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428976 500 g 500g
11418976 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17098.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 127-41-3 | C13H20O | 192.30 g/mol
alpha-Ionone, is used in many floral accords. Gives a violet flower nuance to compositions, but is also used in rose, woody, amber, balsamic, and powdery fragrances. It is also used in perfumery, flavoring, and vitamin A (retinol) production for cosmetics and toiletries. beta isomer shows a less floral odor than the alpha. It has good substantivity and is used in all areas of perfumery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alpha-ionone est utilisée dans de nombreux accords floraux. Donne une nuance de violette aux compositions, mais est également utilisée dans les parfums à la rose, les parfums boisés, ambrés, balsamiques et poudrés. Elle est également utilisée dans la production de parfums, d’arômes et de vitamine A (rétinol) pour les cosmétiques et les articles de toilette. L’isomère bêta présente une odeur moins florale que l’alpha. Elle a une bonne substantivité et est utilisée dans tous les domaines de la parfumerie.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, les huiles fixes, le propylène glycol. Légèrement soluble dans l’alcool, l’éther, l’huile minérale.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-41-3
Formule moléculaire C13H20O
Poids moléculaire (g/mol) 192.30
Numéro MDL MFCD00001565
Clé InChI UZFLPKAIBPNNCA-BQYQJAHWNA-N
Synonyme alpha-ionone, iraldeine, e-alpha-ionone, irisone, alpha-ionon, trans-alpha-ionone, alpha-e-ionone, alpha-ionone natural, beta-lonone, ionone, alpha
CID PubChem 5282108
ChEBI CHEBI:32319
Nom IUPAC (E)-4-(2,6,6-triméthylcyclohex-2-en-1-yl)mais-3-en-2-one
SMILES CC(=O)\C=C\C1C(C)=CCCC1(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Ionone
Densité 0.931
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 117°C (243°F)
Indice de réfraction 1.498
Quantité 500 g
Beilstein 2046084
Merck Index 14,5056
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol fixed oils,propylene glycol. Slightly soluble in alcohol,ether,mineral oil.
Poids de la formule 192.3
Pourcentage de pureté ≥90%