Learn More
Acide alpha-isopropylphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463087
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463087 5 g 5g
11453087 1 g 1g
11473087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16077.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3508-94-9 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
alpha-Isopropylphenylacetic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide alpha-isopropylphénylacétique est important comme matière première et comme intermédiaire en synthèse organique, dans les domaines des produits pharmaceutiques, agrochimiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3508-94-9
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.231
Numéro MDL MFCD00021708
Clé InChI HDLQGISFYDYWFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-isopropylphenylacetic acid, 2-isopropyl-2-phenylacetic acid, 3-methyl-2-phenyl-butyric acid, 3-methyl-2-phenylbutyric acid, butyric acid, 3-methyl-2-phenyl, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl, 2-phenylisovaleric acid, acmc-1bn3m, benzeneacetic acid, alpha-1-methylethyl-9ci, alpha-isopropylphenylaceticacid
CID PubChem 19024
Nom IUPAC Acide 3-méthyl-2-phénylbutanoïque
SMILES CC(C)C(C1=CC=CC=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Isopropylphenylacetic acid
Point de fusion 57°C to 62°C
Quantité 5 g
Beilstein 2045915
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 97%