Learn More
Acide alpha-cétobutyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Ketobutyric Acid |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) |
| Poids de la formule | 102.0317 |