Learn More
Sel dihydraté de l’acide alpha-cétoglutarique disodique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
1g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490287 25 g 25g
15445419 1 g 1g
15400297 100 g 100g
15410297 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15490287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63154.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.26€
    41.65€ / 25g
    Économisez 9.61€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 305-72-6 | C5H4Na2O5 | 190.062 g/mol
alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is used as pharmaceutical intermediate. α-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate is suitable reagent used in a study to investigate the role of nitric oxide (NO) in mast cell physiology and biochemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel disodique dihydraté de l’acide alpha-cétoglutarique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Le sel disodique dihydraté de l’acide α-cétoglutarique est un réactif approprié utilisé dans une étude pour étudier le rôle de l’oxyde nitrique (NO) dans la physiologie et la biochimie des mastocytes.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 M).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 305-72-6
Formule moléculaire C5H4Na2O5
Poids moléculaire (g/mol) 190.062
Numéro MDL MFCD00150702
Clé InChI YBGBJYVHJTVUSL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium 2-oxoglutarate, unii-flp7p4rm46, disodium 2-oxopentanedioate, flp7p4rm46, pentanedioic acid, 2-oxo-, disodium salt, 2-oxoglutaric acid disodium salt, 2-ketoglutaric acid disodium salt, alpha-ketoglutaric acid sodium salt, disodium ? ketoglutarate, disodium oxoglurate
CID PubChem 31040
Nom IUPAC Disodium ; 2-oxopentanédioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Ketoglutaric acid disodium salt dihydrate
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (1 M).
Poids de la formule 226.09 (190.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre