Learn More
Acide alpha-cétoglutarique, acide libre, > 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15845168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15845168 500 g Flacon en plastique 500g
15835168 100 g Flacon en plastique 100g
15835308 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15845168 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J17950.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-50-7
Formule moléculaire C5H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 146.098
Numéro MDL MFCD00004165
Clé InChI KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-ketoglutaric acid, alpha-ketoglutaric acid, 2-oxoglutaric acid, 2-oxoglutarate, oxoglutaric acid, alpha-ketoglutarate, 2-ketoglutarate, alphaketoglutaric acid, alpha-oxoglutaric acid, 2-oxo-1,5-pentanedioic acid
CID PubChem 51
ChEBI CHEBI:30915
Nom IUPAC Acide 2-oxopentanedioïque
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Ketoglutaric acid
Point de fusion 113°C to 117°C
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 1705689
Poids de la formule 146.1
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre cristalline