Learn More
alpha-Mangostin, MedChemExpress
Description
alpha-Mangostin (α-Mangostin) is a dietary xanthone with broad biological activities, such as antioxidant, anti-allergic, antiviral, antibacterial, anti-inflammatory and anticancer effects. It is an inhibitor of mutant IDH1 (IDH1-R132H) with a Ki of 2.85 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Mangostin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 6147-11-1 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C24H26O6 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | α-Mangostin |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 110 mg/mL (267.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Afficher plus |