Learn More
Acide alpha-méthyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acétique, TRC
Code produit 17965015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17965015 250 mg 250mg
17953425 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17965015 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM325405250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 52549-19-6
Formule moléculaire C15 H11 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 269.2521
Synonyme Pranoprofen Impurity 2
Nom IUPAC acide propanoïque 2-(5-oxochromeno[2,3-b]pyridine-7-yl)propanoïque
SMILES CC(C(=O)O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1
Specifications
Nom chimique ou matériau Alpha-Methyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine-7-acetic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H11NO4/c1-8(15(18)19)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-16-14(10)20-12/h2-8H,1H3,(H,18,19)
Poids de la formule 269.0688
Pourcentage de pureté >95%