Learn More
Chlorhydrate d'ester méthylique d'alpha-méthyl-D,Lp-tyrosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | a-Methyl-D,L-p-tyrosine, Methyl Ester, Hydrochloride |
| CAS | 7361-31-1 |
| Formule moléculaire | C11 H15 N O3 . Cl H |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15NO3.ClH/c1-11(12,10(14)15-2)7-8-3-5-9(13)6-4-8;/h3-6,13H,7,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.COC(=O)C(C)(N)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nom IUPAC | chlorhydrate de 2-amino-3-(4-hydroxyphényl)-2-méthylpropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 245.7 |
| Poids de la formule | 245.0819 |