Learn More
Alpha-méthyl-D,L-tryptophane méthyl ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | a-Methyl-D,L-tryptophan Methyl Ester |
| CAS | 114524-80-0 |
| Formule moléculaire | C13 H16 N2 O2 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | α-Methyl-D,L-Tryptophan Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-13(14,12(16)17-2)7-9-8-15-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,15H,7,14H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(N)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 2-amino-3-(1H-indol-3-yl)-2-méthylpropanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 232.28 |
| Poids de la formule | 232.1212 |