Learn More
Acide alpha-méthylcinnamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11330234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11330234 5 g 5g
11340234 25 g 25g
11350234 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11330234 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00806.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1199-77-5 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1199-77-5
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00002652
Clé InChI XNCRUNXWPDJHGV-BQYQJAHWSA-N
Synonyme alpha-methylcinnamic acid, 2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid, a-methylcinnamic acid, 2e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, .alpha.-methylcinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylacrylic acid, 2-propenoic acid, 2-methyl-3-phenyl, alpha-methyl cinnamic acid, e-2-methyl-3-phenylprop-2-enoic acid
CID PubChem 637817
Nom IUPAC Acide (E)2-méthyl-3-phénylprop-2-énoïque
SMILES C\C(=C/C1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Methylcinnamic acid
Point de fusion 78°C to 82°C
Point d’ébullition 288°C
Quantité 5 g
Beilstein 2042544
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 99%