Learn More
alpha-méthylène-gamma-butyrolactone, 95 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10473765 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10473765 5 g Flacon en verre 5g
10465271 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10473765 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 414260050
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 547-65-9 | Molecular Formula: C5H6O2 | Molecular Weight: 98.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-65-9
Formule moléculaire C5H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 98.1
Numéro MDL MFCD00005407
Clé InChI GSLDEZOOOSBFGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methylenebutyrolactone, alpha-methylene-gamma-butyrolactone, 3-methylenedihydro-2 3h-furanone, tulipalin a, tulipane, 2 3h-furanone, dihydro-3-methylene, dihydro-3-methylene-2 3h-furanone, alpha-methylene butyrolactone, 3-methylenedihydrofuran-2 3h-one, alpha-methylene gamma-butyrolactone
CID PubChem 68352
ChEBI CHEBI:104120
Nom IUPAC 3-méthylidèneoxolan-2-one
SMILES C=C1CCOC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Methylene-γ-butyrolactone
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune ou rose
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 88°C to 92°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 37°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4710 to 1.475
Quantité 5 g
Fieser 11,80
Merck Index 15, 6134
Gravité spécifique 1.12
Stabilisateur 2, 6-di-tert.-butyl-p-cresol
Poids de la formule 98.1
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Methylene-gamma-butyrolactone, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement