Learn More
Alpha-méthylstyrène, 99 %, stable avec 10-20 ppm de 4-tert-butylcatéchol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362236
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362236 2500 mL 2.50L
11342236 100 mL 100mL
11352236 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362236 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03609.0F
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
α-Methylstyrene (AMS) is used in the synthesis of (acrylonitrile-styrene-acrylic copolymer)/(α-methylstyrene-acrylonitrile copolymer). It is used in the manufacture of plasticizers, resins and polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le α-méthylstyrène (AMS) est utilisé dans la synthèse de (copolymère acrylonitrile-styrène-acrylique) / (α-copolymère méthylstyrène-acrylonitrile). Il est utilisé dans la fabrication de plastifiants, résines et polymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau (0,1 g/l) à 25°C.
Remarques
Stocker à 4°C. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les peroxydes, les composés organométalliques, les sels métalliques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-83-9
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00008859
Clé InChI XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
CID PubChem 7407
ChEBI CHEBI:35060
Nom IUPAC prop-1-èn-2-ylbenzène
SMILES CC(=C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Methylstyrene
Note relative au nom stabilized with 10 to 20ppm 4-tert-butylcatechol
Point de fusion -23°C
Densité 0.909
Point d’ébullition 166°C to 169°C
Point d’éclair 45°C (113°F)
Indice de réfraction 1.538
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2303
Beilstein 969405
Informations sur la solubilité Soluble in water.( 0,1g/L) at 25°C.
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • .alpha.-Methylstyrene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-Methylstyrene