Learn More
Alpha-méthoxystyrène, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512911 100 g Flacon en verre 100g
10163510 1 kg Flacon en verre 1kg
10380894 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10512911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 127711000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-83-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-83-9 , 98-29-3
Formule moléculaire C9H10
Poids moléculaire (g/mol) 118.18
Numéro MDL MFCD00008859
Clé InChI XYLMUPLGERFSHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-methylstyrene, 2-phenylpropene, 2-phenyl-1-propene, isopropenylbenzene, benzene, 1-methylethenyl, 2-phenylpropylene, 1-methyl-1-phenylethylene, alpha-methylstyrol, as-methylphenylethylene, 1-phenyl-1-methylethylene
CID PubChem 7407
ChEBI CHEBI:35060
Nom IUPAC prop-1-èn-2-ylbenzène
SMILES CC(=C)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Methylstyrene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -23.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.9090g/mL
Point d’ébullition 165.0°C to 169.0°C
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5390
Quantité 100 g
Beilstein 05, 484
Gravité spécifique 0.909
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene, soluble in aromatic hydrocarbons and other organic, solvents
Stabilisateur 15ppm tert.-butylcatechol
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 118.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Methylstyrene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.