Learn More
alpha-Monothioglycérol, 99,1 %, Pour analyse GC, MP Biomedicals™
Code produit 11424921 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11424921 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11424921 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215572380
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 96-27-5
Formule moléculaire C3H8O2S
Poids moléculaire (g/mol) 108.16
Numéro MDL MFCD00004879
Clé InChI PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-mercapto-1,2-propanediol, monothioglycerol, 1-thioglycerol, thioglycerol, thioglycerine, thioglycerin, thiovanol, 3-mercaptopropane-1,2-diol, alpha-thioglycerol, glycerol-1-thiol
CID PubChem 7291
ChEBI CHEBI:74537
Nom IUPAC 3-sulfanylpropane-1,2-diol
SMILES OCC(O)CS
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Monothioglycerol
Note relative au nom Pour l’analyse GC
Couleur Incolore
Quantité 100 mL
Poids de la formule 108.2
Pourcentage de pureté 0.991
Qualité Not Available
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-monothioglycérol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .