Learn More
alpha-(N,N-Diméthylamino)phénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476580
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476580 25 g 25g
11466580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476580 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27631.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 827-36-1 | C10H12N2 | 160.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 827-36-1
Formule moléculaire C10H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 160.22
Numéro MDL MFCD00013810
Clé InChI PAGHXXKYFBGJEH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-dimethylamino-2-phenylacetonitrile, alpha-dimethylamino phenylacetonitrile, a-dimethylamino phenylacetonitrile, acetonitrile, dimethylamino phenyl, acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenyl, alpha-dimethylaminophenyl acetonitrile, alpha-dimethylaminophenylacetonitrile, a-dimethylaminophenylacetonitrile, dimethylamino phenyl acetonitrile, 2-dimethylamino-2-phenylethanenitrile
CID PubChem 13227
Nom IUPAC 2-(diméthylamino)-2-phénylacétonitrile
SMILES CN(C)C(C#N)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-(N,N-Dimethylamino)phenylacetonitrile
Point d’ébullition 88°C to 90°C (2 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 160.22
Pourcentage de pureté 97%