Learn More
alpha-Naphthoflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448467
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448467 25 g 25g
11438467 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18542.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Alpha-naphtoflavone Alpha Aesar, 97 %, quantité :25g, point de fusion :156°C à 159°C, poids moléculaire :272,303, pourcentage de pureté :97 %, Beilstein :210862, CAS :604-59-1, CHEBI :CHEBI:76995, Numéro EINECS :210-071-1, Poids de la formule :272,31, clé InChI :VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
An aryl hydrocarbon receptor antagonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-59-1
Formule moléculaire C19H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.303
Numéro MDL MFCD00004985
Clé InChI VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
CID PubChem 11790
ChEBI CHEBI:76995
Nom IUPAC 2-phénylbenzo[h]chromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Naphthoflavone
Point de fusion 156°C to 159°C
Odeur Odorless
Quantité 25 g
Beilstein 210862
Poids de la formule 272.31
Pourcentage de pureté 97%