Learn More
alpha-naphtoflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794071 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794071 5 g Flacon en verre 5g
10753891 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10794071 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128160050
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 604-59-1 | C19H12O2 | 272.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 604-59-1
Formule moléculaire C19H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 272.29
Numéro MDL MFCD00004985
Clé InChI VFMMPHCGEFXGIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alpha-naphthoflavone, 7,8-benzoflavone, 2-phenyl-4h-benzo h chromen-4-one, alpha-naphthylflavone, 2-phenylbenzo h chromen-4-one, benzo h flavone, 4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one, 2-phenyl, .alpha.-naphthoflavone, 2-phenyl-benzo h chromen-4-one, 2-phenyl-4h-naphtho 1,2-b pyran-4-one
CID PubChem 11790
ChEBI CHEBI:76995
Nom IUPAC 2-phénylbenzo[h]chromen-4-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C4=CC=CC=C4C=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Naphthoflavone
Note relative au nom 99.5+%
% min. CAS 99.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 155°C to 158°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 17, IV, 5551
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,chloroform,soluble in sulfuric acid
Poids de la formule 272.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux