Learn More
Alpha-naphtol orange (qualité technique), TRC
Code produit 30478070
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478070 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478070 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN369040250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Orange 1 sodium salt
CAS 523-44-4
Formule moléculaire C16 H11 N2 O4 S . Na
Quantité 250 mg
Synonyme Benzenesulfonic acid','4-[(4-hydroxy-1-naphthalenyl)azo]-','monosodium salt (9CI), C.I. Acid Orange 20 (7CI), C.I. Acid Orange 20','monosodium salt (8CI), 1333 Orange, 4-p-Sulfophenylazo-1-naphthol monosodium salt, A.F. Orange No. 1, Acid Leather Orange I, Acid Orange 20, Acid Orange I, Aizen Orange I, C.I. 14600, Certiqual Orange I, Dye orange No. 1, Eniacid Orange I, Ext D & C Orange 3, Ext D and C Orange No. 3, External D and C Orange Number 3, FD and C Orange 1, FD and C Orange No. 1, Hispacid Orange 1, Japan Orange 1, Japan Orange 402, Japan Orange No. 402, Java Orange I, Naphthalene Orange I, Naphthol Orange, Neklacid Orange 1, Orange 1 sodium salt, Orange 402, Orange I, Orange I Extra Conc. A Export, Orange IM, Orange No. 402, Tertracid Orange I, Tropaeolin 1, Tropaeolin OOO 1, Yellow 404, α-Naphthol Orange
Formule InChI InChI=1S/C16H12N2O4S.Na/c19-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].Oc1ccc(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)[O-])c3ccccc13
Nom IUPAC sodium;4-[(E)-(4-hydroxynaphtalén-1-yl)diazényl]benzènesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 350.32
Poids de la formule 350.0337