Learn More
Alpha-naphtolbenzéine (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | alpha-Naphtholbenzein |
| CAS | 145-50-6 |
| Formule moléculaire | C27 H18 O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-[(4-Hydroxy-1-naphthalenyl)phenylmethylene]-1(4H)-naphthalenone, NSC 9862, p-Naphtholbenzein, alpha-Naphtholbenzein |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H |
| SMILES | O=C1C=CC(C=2C=CC=CC12)=C(C=3C=CC=CC3)C4=CC=C(O)C=5C=CC=CC54 |
| Nom IUPAC | 4-[(4-hydroxy-1-naphtyl)-phényl-méthylène]naphtalén-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 374.43062 |
| Poids de la formule | 374.1307 |